Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01199957_m1
          See other ZFP551 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp551
          Gene Name:
          zinc fingr protein 551
          Gene Aliases:
          9630004E07Rik, Znf551
          Chromosome Location:
          Chr.7: 12412548 - 12422739 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01199957_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp551
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033820.3 NP_001028992.2 3 - 4 266 76
          GenBank mRNA AK137311.1 - 3 - 4 267 76
          BC141160.1 - 3 - 4 364 9055772 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002342.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          biological_process
          nucleic acid binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976529 BC145466.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976529 AK137311.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976529 BC141160.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976529 NM_001033820.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 BC145466.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 AK137311.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 AW743849.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 BC141160.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 NM_001033820.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 BC145466.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 AK137311.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 AW743849.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 BC141160.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P500077 NM_001033820.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 320359 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 193606 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 592771 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 23395 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 620822 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 18586 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976529 BC145466.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976529 AK137311.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976529 BC141160.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976529 NM_001033820.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 BC145466.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 AK137311.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 AW743849.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 BC141160.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 NM_001033820.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 BC145466.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 AK137311.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 AW743849.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 BC141160.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P500077 NM_001033820.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24971931 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06124830 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 BC145466.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 AK137311.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 AW743849.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 BC141160.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 NM_001033820.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 BC145466.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 AK137311.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 AW743849.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 BC141160.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500077 NM_001033820.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06124830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24971893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06552014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06034033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06034041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06034038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06585557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06585560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06034028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06429993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06585563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06438666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06552015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06585567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06429990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06219078 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06034040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24971941 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560026 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560024 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560027 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560025 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437705_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10560023 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437705_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437705_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 619331_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 619331_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020812.mm.1 TC0700002342.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020812.mm.1 NM_001033820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020812.mm.1 NM_001033820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020813.mm.1 TC0700002342.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020813.mm.1 NM_001033820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020813.mm.1 NM_001033820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020819.mm.1 TC0700002342.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020817.mm.1 TC0700002342.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020817.mm.1 NM_001033820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020817.mm.1 NM_001033820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020810.mm.1 TC0700002342.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020810.mm.1 NM_001033820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020810.mm.1 NM_001033820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020809.mm.1 TC0700002342.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020809.mm.1 NM_001033820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020809.mm.1 NM_001033820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020815.mm.1 TC0700002342.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020815.mm.1 NM_001033820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020815.mm.1 NM_001033820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020816.mm.1 TC0700002342.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020816.mm.1 NM_001033820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020816.mm.1 NM_001033820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020811.mm.1 TC0700002342.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020811.mm.1 NM_001033820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020811.mm.1 NM_001033820.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1437705_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437705_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 137152_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 137152_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437705_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437705_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 398278 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160234 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160234 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85702166-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3160234 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3160234 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline