Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01201189_m1
          See other CLIP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clip2
          Gene Name:
          CAP-GLY domain containing linker protein 2
          Gene Aliases:
          B230327O20, CLIP-115, Clip1, Cyln2, WSCR4, mKIAA0291, wbscr4
          Chromosome Location:
          Chr.5: 134489383 - 134552468 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01201189_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clip2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039162.2 NP_001034251.1 15 - 16 3485 79
          NM_009990.3 NP_034120.2 16 - 17 3590 79
          GenBank mRNA AK045967.1 - 16 - 17 3435 79
          AK172928.1 - 16 - 17 3335 79
          BC039162.1 - 15 - 16 3425 3498067 79
          BC053048.1 - 15 - 16 3485 5709279 79
          BC121191.1 - 15 - 16 3129 79

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Clip2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          protein binding
          microtubule plus-end binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32982272 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32982273 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32982271 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 AK045967.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 BC039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 BC053048.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 AK045967.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 BC039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P360112 BC053048.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 207237 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 115678 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 412314 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 289294 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 551232 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 740086 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 404599 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 923127 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 27686 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 117399 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 397053 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 575369 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 943587 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 506249 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 159084 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 798264 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 120634 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 614689 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 180677 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 51566 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 663295 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 311364 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 845058 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 724984 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 458278 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 234189 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 375971 AK006580.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 298576 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 736511 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 546582 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 244441 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 29022 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 480205 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 508459 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 249659 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 266314 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 876677 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 262266 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 103212 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 342973 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 86713 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 680691 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 694118 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 520648 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 57888 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 75518 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 9219 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 57625 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 48079 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 106587 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 AK045967.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 BC039162.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 BC053048.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 AK045967.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 BC039162.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P360112 BC053048.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139296 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139296 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139296 AK045967.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139296 BC039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139296 BC053048.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 AK045967.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 BC039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 BC053048.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 AK045967.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 BC039162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P360112 BC053048.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139296 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139296 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139296 AK045967.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139296 BC039162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139296 BC053048.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 AK045967.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 BC039162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 BC053048.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 NM_001039162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 NM_009990.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 AK045967.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 BC039162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P360112 BC053048.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117416 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32982271 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32982272 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32982273 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982276 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982277 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982230 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982275 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982278 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982253 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982283 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982249 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982223 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982225 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982284 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982247 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32983176 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982263 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982298 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32983178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982312 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32983175 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982280 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982224 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982269 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982303 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982252 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982266 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982309 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982301 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982285 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982246 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982248 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982255 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982281 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P32982271 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534298 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534290 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534299 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534283 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534288 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534297 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534295 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534293 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534292 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534291 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534287 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534289 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534286 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534296 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534294 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534300 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534284 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534285 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534282 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422984_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10534281 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422984_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422984_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 269713_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 269713_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422984_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422984_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99432_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99432_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422984_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422984_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422984_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422984_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 862910 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3610010 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3610010 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1170148 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102650398 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001170148 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003610010 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2698400 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235107 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235107 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2495703 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2698400 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00269713.2_106-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25944.17_344-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0004005.1_3-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1170148 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3610010 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102650398 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00269713.2_106-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0004005.1_3-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102650398 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1170148 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3610010 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2698400 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2630160 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2698400 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2630160 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2495703 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline