Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01203811_m1
          See other KLK5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klk5
          Gene Name:
          kallikrein related-peptidase 5
          Gene Aliases:
          1110030O19Rik
          Chromosome Location:
          Chr.7: 43834157 - 43851181 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01203811_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klk5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026806.2 NP_081082.1 4 - 5 777 83
          GenBank mRNA AK003996.1 - 4 - 5 778 83
          BC139475.1 - 4 - 5 778 8862497 83
          BC139478.1 - 4 - 5 778 8862500 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000778.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease serine protease protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          positive regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          serine-type endopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2170169 AK003996.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2170169 NM_026806.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 228195 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 584952 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 907429 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 524671 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 291281 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 214693 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 110076 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 86608 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P144828 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2170169 AK003996.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2170169 NM_026806.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P144828 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P108579 AK003996.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P108579 BC139475.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P108579 BC139478.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P108579 NM_026806.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112627 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P144828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25084369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06573829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06154404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06205980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06311067 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084339 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06311066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05976657 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06205979 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06205983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06573926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06585257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25084320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06573827 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06183884 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552530 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552529 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552531 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552527 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552528 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429230_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552526 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429230_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429230_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68668_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68668_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700006326.mm.1 TC0700000778.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700006326.mm.1 NM_026806.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700006326.mm.1 NM_026806.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700006325.mm.1 TC0700000778.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700006325.mm.1 NM_026806.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700006325.mm.1 NM_026806.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1429230_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429230_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429230_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429230_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 645839 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2449217 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2970715 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2970715 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline