Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01203978_m1
          See other 1500015L24RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1500015L24Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1500015L24 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 20405288 - 20422785 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01203978_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1500015L24Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_045817.2 2 - 3 257 92
          GenBank mRNA AK005254.1 - 2 - 3 258 92
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA NM_183277.1 - 258 Chr. - - [-] on Build 92

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK005254.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1500015L24Rik

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057741 AK005254.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057741 AV154537.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057741 AK005254.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057741 AV154537.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P187226 AK005254.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000812 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000878 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000860 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000829 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000842 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000826 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14346791 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14439966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000879 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000868 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000869 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14293560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14329228 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14439957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000840 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14293531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000882 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000834 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000836 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14439943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000854 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000815 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000852 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000841 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000837 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000822 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000885 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000875 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000819 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000883 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14293555 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000871 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14461571 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14293549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000874 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000872 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14415058 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14293550 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000838 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000862 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14439952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000824 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000890 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32000845 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003310.mm.1 NR_045817.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003310.mm.1 TC1900000330.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003313.mm.1 NR_045817.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003313.mm.1 TC1900000330.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003312.mm.1 NR_045817.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003312.mm.1 TC1900000330.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003309.mm.1 NR_045817.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003309.mm.1 TC1900000330.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003311.mm.1 NR_045817.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003311.mm.1 TC1900000330.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 169040_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169040_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 393485 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 520605 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline