Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01205566_s1
          See other SEC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sec1
          Gene Name:
          secretory blood group 1
          Gene Aliases:
          Fut10, Fut3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 45677686 - 45694402 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01205566_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sec1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001271578.1 NP_001258507.1 4 1551 63
          GenBank mRNA AF113532.1 - 1 954 63
          AK030246.1 - 4 1554 63
          BC103557.1 - 1 953 63
          BC103558.1 - 1 953 63
          BC103559.1 - 1 953 63
          BC115947.1 - 1 953 63

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          protein glycosylation
          fucosylation
          galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase activity
          fucosyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25094417 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25094416 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25094418 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 BC103557.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 BC103558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 BC103559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 BC115947.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 NM_019934.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 BC103557.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 BC103558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 BC103559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 BC115947.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P51786 NM_019934.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 153225 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148430 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 BC103557.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 BC103558.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 BC103559.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 BC115947.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 NM_019934.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 BC103557.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 BC103558.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 BC103559.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 BC115947.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P51786 NM_019934.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P191681 BC103557.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P191681 BC103558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P191681 BC103559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P191681 BC115947.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P191681 NM_019934.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094449 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25094451 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148430 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01508152 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 BC103557.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 BC103558.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 BC103559.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 BC115947.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 NM_019934.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 BC103557.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 BC103558.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 BC103559.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 BC115947.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P51786 NM_019934.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P191681 BC103557.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P191681 BC103558.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P191681 BC103559.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P191681 BC115947.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P191681 NM_019934.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105560 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148430 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25094418 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25094416 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25094417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25094402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06318423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05939689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06318425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094421 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25094407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06094570 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10563358 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10563356 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10563357 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455784_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423009_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10563355 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423009_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455784_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455784_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423009_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56546_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56546_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027371.mm.1 NM_001271578.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027371.mm.1 TC0700003016.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027374.mm.1 NM_001271578.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027374.mm.1 TC0700003016.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027375.mm.1 NM_001271578.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027375.mm.1 TC0700003016.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027376.mm.1 NM_001271578.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027376.mm.1 TC0700003016.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027370.mm.1 NM_001271578.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027370.mm.1 TC0700003016.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1423009_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423009_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455784_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455784_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99375_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99375_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132019_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132019_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423009_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423009_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423009_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423009_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455784_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455784_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 483450 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5050546 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5050546 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005050546 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2733335 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2733335 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0056546.1_258-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5050546 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0056546.1_258-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5050546 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2733335 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2733335 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0056546.1_258-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline