Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01205907_g1
          See other CLDND2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cldnd2
          Gene Name:
          claudin domain containing 2
          Gene Aliases:
          1700071E18Rik
          Chromosome Location:
          Chr.7: 43440816 - 43443320 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01205907_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cldnd2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028849.1 NP_083125.1 4 - 5 517 61
          GenBank mRNA AK006929.1 - 4 - 5 552 61
          BC128277.1 - 4 - 5 517 40091490 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000761.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367423 AK006929.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367423 AK006929.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 263128 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 632417 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 179768 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133409 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159893 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P104184 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367423 AK006929.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367423 AK006929.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367423 AK006929.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367423 AK006929.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06580235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25082414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06126911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06440815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06625503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06626263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06626265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06580242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06626269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06126914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25082357 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552416 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552417 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552415 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552414 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552413 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454266_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552412 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454266_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454266_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74276_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74276_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700006155.mm.1 TC0700000761.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700006155.mm.1 NM_028849.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700006155.mm.1 NM_028849.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1454266_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454266_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454266_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454266_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 739182 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2736714 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2736714 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline