Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01214975_g1
          See other GOT1L1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Got1l1
          Gene Name:
          glutamic-oxaloacetic transaminase 1-like 1
          Gene Aliases:
          1700083M11Rik
          Chromosome Location:
          Chr.8: 27197459 - 27223848 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01214975_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Got1l1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029674.1 NP_083950.1 7 - 8 993 60
          GenBank mRNA BC052754.1 - 7 - 8 993 6533656 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800001954.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Got1l1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transaminase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular amino acid metabolic process
          biological_process
          biosynthetic process
          catalytic activity
          transaminase activity
          methionine-oxo-acid transaminase activity
          transferase activity
          6-aminohexanoate transaminase activity
          pyridoxal phosphate binding
          N2-acetyl-L-lysine aminotransferase activity
          acetyldiaminopimelate aminotransferase activity
          branched-chain amino acid:2-keto-4-methylthiobutyrate aminotransferase activity
          D-lysine transaminase activity
          aspartate-2-keto-4-methylthiobutyrate transaminase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25737190 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25737188 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25737189 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P461191 AK006984.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P461191 BC052754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P461191 NM_029674.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P461191 AK006984.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P461191 BC052754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P461191 NM_029674.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 528210 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 696034 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 172478 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P111421 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P461191 AK006984.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P461191 BC052754.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P461191 NM_029674.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P461191 AK006984.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P461191 BC052754.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P461191 NM_029674.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737190 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737181 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737196 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737188 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25737178 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P111421 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461191 AK006984.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461191 BC052754.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461191 NM_029674.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461191 AK006984.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461191 BC052754.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461191 NM_029674.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P111421 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07255487 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07255489 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07255484 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07255490 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25737190 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25737189 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25737188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25737188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07138924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06702490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06894424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06710703 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737143 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07080654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737135 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07246487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06894428 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06832688 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07175676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06832681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737159 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737168 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737134 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25737193 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577967 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577971 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577965 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577968 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577966 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577970 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577969 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577964 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577972 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430238_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439308_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10577963 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439308_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430238_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430238_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439308_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76615_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76615_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800015528.mm.1 NM_029674.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800015528.mm.1 NM_029674.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800015528.mm.1 TC0800001954.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430238_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439308_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430238_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439308_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439308_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430238_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430238_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439308_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 816716 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1246289 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246289 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline