Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01220668_m1
          See other TMEM128 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem128
          Gene Name:
          transmembrane protein 128
          Gene Aliases:
          2810021O14Rik
          Chromosome Location:
          Chr.5: 38260190 - 38269618 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01220668_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem128
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025480.3 NP_079756.2 4 - 5 520 98
          GenBank mRNA AK012789.2 - 4 - 5 521 98
          AK013227.1 - 4 - 5 520 98
          AK162257.1 - 4 - 5 515 98
          BC025197.1 - 4 - 5 679 5251991 98
          BC060969.1 - 4 - 5 509 6704414 98
          BC110310.1 - 4 - 5 503 5325405 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500000435.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmem128

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23618460 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23618459 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23618458 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23618462 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2136522 AK162257.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2136522 BC025197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2136522 AK080853.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2136522 BC060969.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2136522 BC110310.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2166011 AK076679.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 464788 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 672883 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 585566 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 423465 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 460692 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 91271 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2166011 AK076679.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2136522 AK162257.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2136522 BC025197.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2136522 AK080853.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2136522 BC060969.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2136522 BC110310.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618458 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618471 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618472 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618454 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618465 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618460 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618473 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618470 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618461 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618466 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23618464 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01078507 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05539872 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135175 AK162257.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135175 BC025197.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135175 AK076679.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135175 AK080853.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135175 BC060969.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464158 AK162257.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464158 AK080853.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464158 BC060969.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464158 BC110310.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464158 NM_025480.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135282 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P01078507 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05539872 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04542591 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04302832 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04302822 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04302827 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04302818 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04554317 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04302828 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23618462 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23618459 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23618458 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23618460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23618488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04264397 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04230882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618448 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618439 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04230885 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04854637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04854633 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618521 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04386450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618465 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04412604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04264394 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618471 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04386438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618441 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04569316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618506 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04856399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04386452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618504 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618503 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04542591 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618522 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04230893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618445 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04386437 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04386445 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04386449 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04412601 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618443 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04569313 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618455 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04264395 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04302818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23618470 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04554319 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521571 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521572 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521573 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521568 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521570 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521567 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521569 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448317_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10521566 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448317_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448317_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66309_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66309_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004343.mm.1 TC0500000435.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004343.mm.1 NM_025480.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004343.mm.1 NM_025480.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004342.mm.1 TC0500000435.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004342.mm.1 NM_025480.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004342.mm.1 NM_025480.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1448317_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448317_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448317_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448317_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448317_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448317_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3520059 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 100870673 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003520059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2674032 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2674032 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1248235 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl27876.6.1_53-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3520059 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 100870673 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl27876.6.1_53-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3520059 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 100870673 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2674032 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2674032 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1248235 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl27876.6.1_53-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-djsrz:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline