Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01224007_s1
          See other CCER1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccer1
          Gene Name:
          coiled coil glutamate rich protein 1
          Gene Aliases:
          4921510H08Rik, AV259683
          Chromosome Location:
          Chr.10: 97693059 - 97694926 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01224007_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccer1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025724.2 NP_080000.1 1 1659 133
          GenBank mRNA AK014860.1 - 1 1660 133
          BC120881.1 - 1 1584 40057872 133
          BC120882.1 - 1 1584 40057873 133

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccer1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 BC120882.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 AK006212.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 AK014860.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 BC120881.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 NM_025724.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 BC120882.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 AK006212.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 AK014860.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 BC120881.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P258972 NM_025724.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 521563 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 932329 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P175872 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 BC120882.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 AK006212.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 AK014860.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 BC120881.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 NM_025724.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 BC120882.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 AK006212.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 AK014860.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 BC120881.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P258972 NM_025724.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377504 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377499 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377495 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377517 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377511 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377525 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27377487 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P175872 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 BC120882.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 AK006212.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 AK014860.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 BC120881.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 NM_025724.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 BC120882.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 AK006212.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 AK014860.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 BC120881.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258972 NM_025724.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115285 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P175872 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08595611 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08771121 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08595621 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08595608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27377559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08352299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08595609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377499 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08352303 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377474 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08595604 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377549 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08458696 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377531 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377512 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08595615 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08771123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08595611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08352295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377480 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377484 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08961654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08352296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27377518 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366003 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366001 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366002 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423527_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10366000 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423527_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423527_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66716_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66716_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008979.mm.1 NM_025724.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008979.mm.1 NM_025724.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008979.mm.1 TC1000001193.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1423527_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423527_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166108_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166108_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423527_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423527_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423527_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423527_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 596969 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2667581 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2667581 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl38507.1.1_165-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6040575 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl38507.1.1_165-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6040575 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2667581 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2667581 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline