Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01244966_g1
          See other D630029K05RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          D630029K05Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA D630029K05 gene
          Gene Aliases:
          AI314111, AI875589
          Chromosome Location:
          Chr.10: 116964740 - 116969108 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01244966_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: D630029K05Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027846.1 2 - 3 266 104
          NR_027847.1 2 - 3 376 104
          GenBank mRNA AK085456.1 - 2 - 3 175 104
          AW475548.1 - 2 - 3 329 104

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK085456.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2162432 NR_027847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2162432 BX639172.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2162432 NR_027846.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 461702 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 972275 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P224587 NR_027847.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P224587 AK085456.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P224587 NR_027846.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08340189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478592 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08957667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478657 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478615 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08394437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478577 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08436624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478603 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478616 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08957668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08689923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08208373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478610 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08933145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478618 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27478598 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366527 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366525 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366526 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435570_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435569_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10366524 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435570_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435569_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435570_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435569_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 103175_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 103175_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010102.mm.1 NR_027846.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010102.mm.1 NR_027846.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010102.mm.1 NR_027847.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010102.mm.1 NR_027847.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010102.mm.1 TC1000001348.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010103.mm.1 NR_027846.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010103.mm.1 NR_027846.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010103.mm.1 NR_027847.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010103.mm.1 NR_027847.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010103.mm.1 TC1000001348.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010101.mm.1 NR_027846.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010101.mm.1 NR_027846.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010101.mm.1 NR_027847.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010101.mm.1 NR_027847.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010101.mm.1 TC1000001348.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010100.mm.1 NR_027846.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010100.mm.1 NR_027846.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010100.mm.1 NR_027847.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010100.mm.1 NR_027847.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000010100.mm.1 TC1000001348.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1435569_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435569_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435570_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435570_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435570_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435569_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435570_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435569_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 527059 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2760341 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline