Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01249012_g1
          See other PPP1R27 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppp1r27
          Gene Name:
          protein phosphatase 1, regulatory subunit 27
          Gene Aliases:
          1110033I14Rik, Dysfip1, toonin
          Chromosome Location:
          Chr.11: 120549975 - 120551132 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01249012_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppp1r27
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026814.3 NP_081090.1 2 - 3 414 83
          GenBank mRNA AK004064.1 - 2 - 3 415 83
          BC115957.1 - 2 - 3 395 40055543 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100004214.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of phosphatase activity
          protein phosphatase inhibitor activity
          phosphatase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189051 NM_026814.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189051 AK004064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189051 NM_026814.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189051 AK004064.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 173677 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146570 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189051 NM_026814.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189051 AK004064.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189051 NM_026814.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189051 AK004064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146570 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189051 NM_026814.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189051 AK004064.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189051 NM_026814.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189051 AK004064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28185257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185254 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09695383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185275 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185250 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185262 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28185257 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393820 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393819 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393822 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393821 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431281_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10393818 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431281_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431281_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68701_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68701_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040188.mm.1 NM_026814.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040188.mm.1 NM_026814.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040188.mm.1 TC1100004214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040189.mm.1 NM_026814.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040189.mm.1 NM_026814.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040189.mm.1 TC1100004214.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431281_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431281_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165970_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165970_PM_i_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431281_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431281_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 518497 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2613038 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2613038 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline