Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01252960_s1
          See other OLFR371 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr371
          Gene Name:
          olfactory receptor 371
          Gene Aliases:
          MOR141-3
          Chromosome Location:
          Chr.8: 85230497 - 85231435 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01252960_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr371
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146859.2 NP_667070.1 1 881 95
          GenBank mRNA BC127975.1 - 1 883 40135153 95

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr371

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057736 BC127975.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057736 NM_146859.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P105708 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057736 BC127975.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057736 NM_146859.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023991 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024004 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024002 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26023990 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26024000 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P105708 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P105708 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07424921 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07424913 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07424919 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07424922 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06716107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26024005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26023970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26024002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07368926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07367254 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06986882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26024007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26024008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26024009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07368932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26024010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07424919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26024000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26024015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26024001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26024013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07424922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26023994 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573614 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10573613 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007591.mm.1 NM_146859.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007591.mm.1 NM_146859.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007591.mm.1 TC0800000986.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 738200 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1236545 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2816895 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2816895 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0