Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01266208_g1
          See other PERM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Perm1
          Gene Name:
          PPARGC1 and ESRR induced regulator, muscle 1
          Gene Aliases:
          2310042D19Rik
          Chromosome Location:
          Chr.4: 156203268 - 156221307 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01266208_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Perm1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172417.3 NP_766005.2 3 - 4 2646 89
          GenBank mRNA BC117871.1 - 2 - 3 2520 40095536 89
          BC117872.1 - 2 - 3 2520 40095540 89
          KF150176.1 - 2 - 3 2313 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400002109.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Perm1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          response to muscle activity
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322473 AK036660.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322473 NM_172417.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322473 AK009747.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322473 AK036660.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322473 NM_172417.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322473 AK009747.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 55954 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 178283 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 116195 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 819147 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 41604 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322473 AK036660.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322473 NM_172417.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322473 AK009747.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322473 AK036660.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322473 NM_172417.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322473 AK009747.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P542502 AK036660.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P542502 AK040833.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P542502 NM_172417.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322473 AK036660.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322473 NM_172417.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322473 AK009747.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322473 AK036660.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322473 NM_172417.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322473 AK009747.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122008 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608715 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1444727_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429598_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608715 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444727_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429598_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429598_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444727_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74183_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74183_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017808.mm.1 NM_172417.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017808.mm.1 NM_172417.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017808.mm.1 TC0400002109.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017809.mm.1 NM_172417.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017809.mm.1 NM_172417.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017809.mm.1 TC0400002109.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017806.mm.1 NM_172417.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017806.mm.1 NM_172417.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017806.mm.1 TC0400002109.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017807.mm.1 NM_172417.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017807.mm.1 NM_172417.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400017807.mm.1 TC0400002109.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429598_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444727_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429598_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444727_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134174_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134174_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429598_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429598_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444727_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444727_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 477629 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1570408 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1570408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001570408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1259393 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1259393 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24593.4_239-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1570408 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl24593.4_239-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1570408 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2957987 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2957987 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline