Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01278351_m1
          See other 6430531B16RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          6430531B16Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 6430531B16 gene
          Gene Aliases:
          Gm1093
          Chromosome Location:
          Chr.7: 139972303 - 139978755 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01278351_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 6430531B16Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033465.2 NP_001028637.1 6 - 7 856 67
          GenBank mRNA AK131789.1 - 6 - 7 857 67
          BC025923.1 - 4 - 5 1100 67
          BC145460.1 - 5 - 6 732 67
          BC145461.1 - 6 - 7 816 67
          BC145730.1 - 6 - 7 820 40131033 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700004486.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581584 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581586 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581585 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P119489 AK131789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P119489 BC025923.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P119489 NM_001033465.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2133826 AK164921.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 180970 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 666544 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 424622 AK006053.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 937535 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 156628 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P137940 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P119489 AK131789.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P119489 BC025923.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P119489 NM_001033465.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2133826 AK164921.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P137940 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273657 BC025923.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P137940 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581586 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581585 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06463088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581480 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06545319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06146445 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581551 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06241126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06463083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581534 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06275942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06146456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06589711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06146454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581565 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06146452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06241122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581481 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568867 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568869 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568866 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568868 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568870 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568872 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568871 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1440995_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460088_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10568865 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460088_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447352_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460088_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440995_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440995_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447352_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 381933_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 381933_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037622.mm.1 NM_001033465.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037622.mm.1 NM_001033465.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037622.mm.1 TC0700004486.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037623.mm.1 NM_001033465.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037623.mm.1 NM_001033465.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037623.mm.1 TC0700004486.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1440995_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460088_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460088_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440995_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1460088_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1460088_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440995_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440995_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105390026 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2540671 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2540665 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3000290 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3000290 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline