Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01286633_s1
          See other OLFR1377 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1377
          Gene Name:
          olfactory receptor 1377
          Gene Aliases:
          MOR129-1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 50984703 - 50985626 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01286633_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1377
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146911.1 NP_667122.1 1 818 72
          GenBank mRNA BC137754.1 - 1 863 8860773 72

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1377

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P436767 NM_146911.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P436767 BC137754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P436767 NM_146911.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P436767 BC137754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164810 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P436767 NM_146911.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P436767 BC137754.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P436767 NM_146911.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P436767 BC137754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P436767 NM_146911.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P436767 BC137754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P436767 NM_146911.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P436767 BC137754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791694 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791675 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791678 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791646 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791659 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791666 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791642 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791672 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791669 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791660 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791670 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791663 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791655 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791667 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791658 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791653 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27791676 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436767 NM_146911.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436767 BC137754.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436767 NM_146911.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436767 BC137754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115200 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09561349 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09262005 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09262025 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09561347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27791709 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09096926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09064156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09561348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09262016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791693 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09096932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791697 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09262023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09659535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09700418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791695 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09704788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791663 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791719 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791702 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09678553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09028887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09678569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09262022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791709 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791712 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791682 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09678555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09262029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09182859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791659 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09262028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27791617 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375790 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10375789 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100004298.mm.1 TC1100000555.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 537127 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2690102 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002690102 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2725638 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2725638 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl14127.1.1_260-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2690102 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl14127.1.1_260-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2690102 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2725638 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2725638 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline