Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01287730_m1
          See other 1810006J02RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1810006J02Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1810006J02 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 98131467 - 98144655 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01287730_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1810006J02Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040439.1 2 - 3 323 71
          GenBank mRNA AK007349.1 - 2 - 3 324 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100000974.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2358147 AK007349.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 772257 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 14725 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 906628 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04201451 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00900346 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475063 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00679304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01062945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475028 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475045 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00679311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475017 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475055 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00831569 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20474999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475022 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00114419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00900347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00679310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475007 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475050 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475067 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475023 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20474996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475027 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00550505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475024 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475004 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00282949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475021 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475072 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475054 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475002 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20475015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01063019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20474997 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431552_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431552_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431552_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100008216.mm.1 NR_040439.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100008216.mm.1 NR_040439.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100008216.mm.1 TC0100000974.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100008214.mm.1 NR_040439.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100008214.mm.1 NR_040439.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100008214.mm.1 TC0100000974.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100008215.mm.1 NR_040439.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100008215.mm.1 NR_040439.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100008215.mm.1 TC0100000974.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431552_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431552_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431552_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431552_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 733616 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104610110 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0