Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01288314_m1
          See other A230006K03RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          A230006K03Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA A230006K03 gene
          Gene Aliases:
          CAG-3, CAG8, D0Kist2, Gm7414
          Chromosome Location:
          Chr.7: 61010264 - 61091109 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01288314_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: A230006K03Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK013560.1 - 794 95
          DQ656357.1 - 656 95

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P132074 DQ656357.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P132074 AK045521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P132074 DQ656357.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P132074 AK045521.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P132074 DQ656357.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P132074 AK045521.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P132074 DQ656357.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P132074 AK045521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01528064 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06213582 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06213567 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1187859 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P132074 DQ656357.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P132074 AK045521.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P132074 DQ656357.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P132074 AK045521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127776 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06213582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164168 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06050391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06396451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06433038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06396447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164143 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06433039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164187 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06320154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164159 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25164157 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564223 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564225 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564227 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564226 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564224 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564228 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564230 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564229 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427738_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427644_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432408_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10564222 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427644_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427738_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427738_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427644_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 27493_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 27493_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427738_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427738_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98764_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98764_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427738_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427738_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427644_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427738_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427644_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427738_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105220484 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238810 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2550585 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105220484 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105220484 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1238810 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0