Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01295281_g1
          See other KLHDC9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klhdc9
          Gene Name:
          kelch domain containing 9
          Gene Aliases:
          1190002J23Rik, AA087357, ESTM31
          Chromosome Location:
          Chr.1: 171358449 - 171360798 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01295281_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klhdc9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033039.2 NP_001028211.1 3 - 4 1027 127
          GenBank mRNA AK076812.1 - 3 - 4 750 127
          AK140290.1 - 3 - 4 1028 127
          BC141196.1 - 3 - 4 940 9055808 127

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100003542.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20827486 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 NM_001033039.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 AK004455.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 AK076812.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 AK140290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 BC141196.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 NM_001033039.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 AK004455.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 AK076812.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 AK140290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P479352 BC141196.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 79870 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 302869 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132051 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114606 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 NM_001033039.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 AK004455.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 AK076812.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 AK140290.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 BC141196.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 NM_001033039.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 AK004455.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 AK076812.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 AK140290.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P479352 BC141196.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827529 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827470 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827472 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827492 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827532 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827495 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827475 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827480 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20827538 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P132051 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 NM_001033039.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 AK004455.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 AK076812.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 AK140290.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 BC141196.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 NM_001033039.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 AK004455.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 AK076812.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 AK140290.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479352 BC141196.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P132051 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00876648 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00876638 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00876643 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00876637 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00876645 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20827486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20827501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827472 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00542032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00577969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00577954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00577981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827502 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00577970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827498 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00577956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01082979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827503 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827506 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01061229 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20827482 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10360141 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10360144 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10360140 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10360142 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435620_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10360139 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435620_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435620_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029082.mm.1 NM_001033039.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029082.mm.1 NM_001033039.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029082.mm.1 TC0100003542.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029083.mm.1 NM_001033039.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029083.mm.1 NM_001033039.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029083.mm.1 TC0100003542.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1435620_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435620_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435620_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435620_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 584387 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1217812 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2660709 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2660709 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1217812 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline