Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01297748_m1
          See other ACOT6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Acot6
          Gene Name:
          acyl-CoA thioesterase 6
          Gene Aliases:
          4632408A20Rik, A330054B07, BE688602
          Chromosome Location:
          Chr.12: 84100654 - 84109783 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01297748_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Acot6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172580.1 NP_766168.1 2 - 3 984 97
          GenBank mRNA AK039518.1 - 482 97
          AY999300.1 - 2 - 3 984 97
          BC139306.1 - 2 - 3 890 8862328 97
          BC139328.1 - 2 - 3 890 8862350 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200000802.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          esterase hydrolase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          acyl-CoA metabolic process
          CoA hydrolase activity
          hydrolase activity
          thiolester hydrolase activity
          2-oxoglutaryl-CoA thioesterase activity
          2,4,4-trimethyl-3-oxopentanoyl-CoA thioesterase activity
          3-isopropylbut-3-enoyl-CoA thioesterase activity
          glutaryl-CoA hydrolase activity
          acyl-CoA hydrolase activity
          carboxylic ester hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596336 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596341 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038372 AY999300.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038372 AK014558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038372 AK039518.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038372 NM_172580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P191354 AK014558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P191354 AK014558.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 720539 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 560801 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 53980 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 522542 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 114520 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P175017 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P191354 AK014558.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P191354 AK014558.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038372 AY999300.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038372 AK014558.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038372 AK039518.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038372 NM_172580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07689628 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P175017 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P229705 AK014558.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P229705 AK039518.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115292 AK163605.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115292 BC002159.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115292 AK135361.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115292 AK047479.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P175017 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09888298 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10148553 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10148562 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596336 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10144567 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596354 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596356 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10340415 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596330 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596359 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596315 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596322 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10144569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596344 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596365 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596369 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10269836 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09888298 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596326 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596372 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596373 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397174 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397177 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397176 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397175 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397173 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460388_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428803_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10397172 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460388_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460388_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428803_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428803_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005713.mm.1 NM_172580.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005713.mm.1 NM_172580.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005713.mm.1 TC1200000802.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005712.mm.1 NM_172580.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005712.mm.1 NM_172580.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005712.mm.1 TC1200000802.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005709.mm.1 NM_172580.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005709.mm.1 NM_172580.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005709.mm.1 TC1200000802.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005710.mm.1 NM_172580.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005710.mm.1 NM_172580.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005710.mm.1 TC1200000802.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005708.mm.1 NM_172580.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005708.mm.1 NM_172580.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005708.mm.1 TC1200000802.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005715.mm.1 NM_172580.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005715.mm.1 NM_172580.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005715.mm.1 TC1200000802.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428803_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428803_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460388_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460388_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134801_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134801_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460388_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428803_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460388_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428803_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428803_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460388_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460388_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428803_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 434979 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104050332 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1220414 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104050332 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104050332 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2790223 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2790223 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1220414 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline