Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01299830_m1
          See other KLHL30 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klhl30
          Gene Name:
          kelch-like 30
          Gene Aliases:
          4631423F02Rik
          Chromosome Location:
          Chr.1: 91351073 - 91362404 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01299830_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klhl30
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027551.2 NP_081827.1 7 - 8 1626 101
          GenBank mRNA AK014532.1 - 3 - 4 493 101
          AK086025.1 - 7 - 8 1627 101
          AK146580.1 - 7 - 8 1683 101
          AK148398.1 - 7 - 8 1635 101
          BC115428.1 - 6 - 7 1569 40094085 101
          BC115429.1 - 6 - 7 1569 40094088 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100000894.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Klhl30

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 AK146580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 AK148398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 AK014532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 AK086025.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 NM_027551.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 AK146580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 AK148398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 AK014532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 AK086025.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P205215 NM_027551.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 333154 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 412856 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 564533 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 864001 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 406828 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 333667 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 127255 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 83165 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 10747 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 115549 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P113705 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P155148 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 AK146580.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 AK148398.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 AK014532.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 AK086025.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 NM_027551.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 AK146580.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 AK148398.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 AK014532.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 AK086025.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P205215 NM_027551.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441977 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20441972 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P113705 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P155148 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00132270 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00132260 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 AK146580.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 AK148398.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 AK014532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 AK086025.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 NM_027551.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 AK146580.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 AK148398.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 AK014532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 AK086025.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205215 NM_027551.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P155148 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P113705 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01107553 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00449404 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01107550 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01107549 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00449407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20441908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00033677 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00033670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00449398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00486267 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00033681 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00885994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00406830 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00405046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00033671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00649839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00885990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00486272 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00033693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00449404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00923714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01100647 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00486270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441977 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00449399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00649836 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00885989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00468839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00923719 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00923709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441894 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00033675 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441922 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00033667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441920 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00885995 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00923711 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20441900 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10348587 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10348584 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10348589 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10348585 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10348588 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10348586 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10348581 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10348582 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10348583 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452707_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10348580 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452707_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452707_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70788_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70788_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100007592.mm.1 NM_027551.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100007592.mm.1 NM_027551.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100007592.mm.1 TC0100000894.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100007591.mm.1 NM_027551.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100007591.mm.1 NM_027551.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100007591.mm.1 TC0100000894.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100007590.mm.1 NM_027551.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100007590.mm.1 NM_027551.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100007590.mm.1 TC0100000894.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452707_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452707_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1452707_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1452707_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 441881 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2605201 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2605201 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline