Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01301232_g1
          See other 0610011F06RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          0610011F06Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 0610011F06 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 25875500 - 25877163 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01301232_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 0610011F06Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026686.2 NP_080962.1 5 - 6 597 106
          GenBank mRNA AK002535.1 - 5 - 6 583 106
          AK151352.1 - 5 - 6 598 106
          AK170337.1 - 5 - 6 593 106
          BC069266.1 - 5 - 6 580 1248589 106

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700000394.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 0610011F06Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31106918 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31106919 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31106920 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 AK002535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 AK151352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 AK170337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 BC069266.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 BX516844.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 AK002535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 AK151352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 AK170337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 BC069266.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P443618 BX516844.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 311121 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P137931 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 AK002535.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 AK151352.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 AK170337.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 BC069266.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 BX516844.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 AK002535.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 AK151352.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 AK170337.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 BC069266.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P443618 BX516844.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31106934 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P137931 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 AK002535.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 AK151352.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 AK170337.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 BC069266.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 BX516844.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 AK002535.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 AK151352.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 AK170337.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 BC069266.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P443618 BX516844.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P137931 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13073651 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31106920 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31106918 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31106919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106918 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106930 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106909 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106906 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106891 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13073637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106925 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13301235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13301238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13073639 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106907 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106900 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13301232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13391187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106924 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442917 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442919 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442921 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442920 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442915 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442916 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431126_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434771_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10442914 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434771_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434771_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431126_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431126_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68347_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68347_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700003337.mm.1 NM_026686.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700003337.mm.1 NM_026686.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700003337.mm.1 TC1700000394.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700003338.mm.1 NM_026686.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700003338.mm.1 NM_026686.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700003338.mm.1 TC1700000394.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431126_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434771_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431126_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434771_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98124_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98124_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165404_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165404_i_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434771_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431126_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431126_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434771_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 458818 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2438555 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2438555 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline