Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01310398_m1
          See other CYP2U1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp2u1
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 2, subfamily u, polypeptide 1
          Gene Aliases:
          8430436A10Rik
          Chromosome Location:
          Chr.3: 131290491 - 131303227 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01310398_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp2u1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027816.3 NP_082092.2 3 - 4 1349 66
          GenBank mRNA AK018458.1 - 3 - 4 1325 66
          AK142740.1 - 3 - 4 1290 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300002957.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          organic acid metabolic process
          xenobiotic metabolic process
          exogenous drug catabolic process
          oxidation-reduction process
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          oxygen binding
          heme binding
          metal ion binding
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531469 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531475 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531471 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531473 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531474 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531472 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1966734 AK018458.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P127161 AK142740.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P127161 NM_027816.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P127161 AK018458.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P101879 AK041477.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 681531 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 329180 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 416300 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 577890 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 752238 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 586432 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 401466 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 281649 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 947913 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 511216 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 436500 U94700.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 201204 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 257149 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 850282 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 652795 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 246954 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 97239 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 148475 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 131135 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1966734 AK018458.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P127161 AK142740.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P127161 NM_027816.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P127161 AK018458.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P421698 AK041477.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P421698 AK142740.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P421698 NM_027816.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P421698 AK018458.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05075090 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00757746 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05075040 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05075064 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P421698 AK041477.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P421698 AK142740.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P421698 NM_027816.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P421698 AK018458.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05075040 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P00757746 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531475 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531473 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531471 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531474 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531469 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22531472 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531460 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531441 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02730330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531456 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02488632 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531463 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531471 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531448 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531445 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531429 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531455 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531446 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531449 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531457 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531442 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531503 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02811181 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03083640 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531439 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22531444 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502222 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502215 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502218 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502223 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502221 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502219 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502220 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502216 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453500_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1444960_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1441812_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10502214 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441812_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453500_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441812_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453500_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444960_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444960_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71519_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71519_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300023377.mm.1 NM_027816.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300023377.mm.1 NM_027816.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300023377.mm.1 TC0300002957.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300023379.mm.1 NM_027816.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300023379.mm.1 NM_027816.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300023379.mm.1 TC0300002957.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1444960_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453500_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453500_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441812_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444960_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441812_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 131813_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 131813_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441812_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453500_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444960_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441812_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444960_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453500_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 763482 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102680133 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1224987 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3004221 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3004221 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline