Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01314485_m1
          See other DISP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Disp1
          Gene Name:
          dispatched homolog 1 (Drosophila)
          Gene Aliases:
          1190008H24Rik, DispA
          Chromosome Location:
          Chr.1: 183086264 - 183221536 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01314485_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Disp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001278218.1 NP_001265147.1 8 - 9 1329 73
          NM_001278219.1 NP_001265148.1 8 - 9 1289 73
          NM_001278220.1 NP_001265149.1 7 - 8 1172 73
          NM_026866.3 NP_081142.3 9 - 10 1417 73
          GenBank mRNA AK138276.1 - 9 - 10 1374 73
          AK170113.1 - 8 - 9 1284 73
          AY144589.1 - 7 - 8 1127 73
          AY150577.1 - 7 - 8 1076 73
          AY150698.1 - 9 - 10 1309 73
          BC043102.1 - 8 - 9 1290 6406376 73
          BC059225.1 - 8 - 9 1290 6406376 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100003721.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Disp1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          smoothened signaling pathway
          patched ligand maturation
          multicellular organism development
          determination of left/right symmetry
          pattern specification process
          embryonic pattern specification
          dorsal/ventral pattern formation
          peptide transport
          diaphragm development
          hedgehog receptor activity
          peptide transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AK138276.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AK170113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AY144589.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AY150577.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AY150698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AK138276.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AK170113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AY144589.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AY150577.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P377416 AY150698.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AK138276.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AK170113.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AY144589.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AY150577.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AY150698.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AK138276.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AK170113.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AY144589.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AY150577.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P377416 AY150698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P243152 AK138276.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P243152 AK004521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P243152 AK170113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P243152 AY144589.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P243152 AY150577.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AK138276.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AK170113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AY144589.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AY150577.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AY150698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AK138276.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AK170113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AY144589.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AY150577.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P377416 AY150698.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AK138276.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AK170113.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AY144589.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AY150577.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AY150698.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AK138276.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AK170113.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AY144589.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AY150577.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P377416 AY150698.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P243152 AK138276.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P243152 AK004521.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P243152 AK170113.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P243152 AY144589.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P243152 AY150577.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108667 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100639 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468912 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468910 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10598179 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468913 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468915 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468914 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468911 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435132_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434795_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10598178 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10468909 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435132_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435132_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434795_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434795_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100030477.mm.1 NM_001278218.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100030477.mm.1 NM_001278219.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100030477.mm.1 NM_001278220.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100030477.mm.1 NM_026866.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100030477.mm.1 TC0100003721.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1434795_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434795_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435132_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435132_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434795_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434795_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435132_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435132_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 369182 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3780195 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3780195 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003780195 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2772288 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2772288 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl068897.1_240-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3780195 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl068897.1_240-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3780195 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2772288 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2772288 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline