Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01322515_s1
          See other OLFR732 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr732
          Gene Name:
          olfactory receptor 732
          Gene Aliases:
          MOR241-1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 50281228 - 50284165 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01322515_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr732
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146665.2 NP_666876.1 1 386 92
          GenBank mRNA BC120848.1 - 1 386 40129771 92

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr732

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342307 NM_146665.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342307 BC120848.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342307 NM_146665.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342307 BC120848.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160137 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342307 NM_146665.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342307 BC120848.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342307 NM_146665.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342307 BC120848.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342307 NM_146665.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342307 BC120848.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342307 NM_146665.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342307 BC120848.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596879 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596885 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596867 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160137 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342307 NM_146665.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342307 BC120848.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342307 NM_146665.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342307 BC120848.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107640 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160137 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11755083 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11678044 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11755086 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11755090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11145789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11755091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596862 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11678044 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596885 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596860 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596907 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596891 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596871 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596866 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596879 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596894 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596869 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596858 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11594682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596908 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596872 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596899 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596873 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596883 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419449 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419451 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419448 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 461767 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1570059 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1570059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001570059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1249771 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249771 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl45621.1.1_61-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1570059 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl45621.1.1_61-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1570059 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1249771 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2647909 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1249771 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2647909 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline