Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01323480_s1
          See other OLFR424 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr424
          Gene Name:
          olfactory receptor 424
          Gene Aliases:
          MOR105-2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 174136746 - 174137693 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01323480_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr424
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146721.2 NP_666932.2 1 611 68
          GenBank mRNA BC104096.1 - 1 611 40043031 68
          BC104097.1 - 1 611 40043033 68

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr424

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2017377 BC104096.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 228612 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131864 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2017377 BC104096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P235259 BC104097.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P235259 NM_146721.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P235259 BC104096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841032 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841045 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841025 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841040 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841063 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841023 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841069 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841064 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131864 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P235259 BC104097.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P235259 NM_146721.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P235259 BC104096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119803 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131864 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00161962 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00008939 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00161970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841086 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841052 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00612120 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841037 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841008 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841023 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841076 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841063 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841089 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841081 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841027 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841050 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841016 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841035 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00161964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841070 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841092 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841021 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841086 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841040 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841075 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841097 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841094 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841031 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841066 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841053 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841022 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841072 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841096 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841057 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841078 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841080 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841060 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841045 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00161973 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10351896 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10351895 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 329743 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6660398 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006660398 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2593892 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2593892 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl14319.1.1_183-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6660398 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl14319.1.1_183-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6660398 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2593892 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2593892 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline