Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01331191_s1
          See other OLFR1105 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1105
          Gene Name:
          olfactory receptor 1105
          Gene Aliases:
          MOR0-6P, MOR172-7
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87033281 - 87034219 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01331191_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1105
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011825.1 NP_001011825.1 1 846 103

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1105

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P123185 NM_001011825.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 274059 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P123185 NM_001011825.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04595774 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04595774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404494 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404562 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404564 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404538 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404548 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404551 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404554 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404559 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01444993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404566 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404577 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404556 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404550 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404547 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404553 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404563 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404568 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404544 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01193199 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404578 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484651 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484650 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033831.mm.1 NM_001011825.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033831.mm.1 NM_001011825.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033831.mm.1 TC0200003967.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 846825 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161197 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161197 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801413-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3161197 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3161197 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0