Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01332328_m1
          See other 9330198N18RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          9330198N18Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 9330198N18 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 30629210 - 30675172 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01332328_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 9330198N18Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK020395.1 - 984 68

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2394620 AK020395.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 154841 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 375379 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 46786 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 90778 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 593488 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 847760 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 414142 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 266208 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 263674 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 68736 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 736926 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 256762 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 15126 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 566112 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 366164 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 622072 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 251595 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 472011 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 478123 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 717514 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 140677 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 303254 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 122324 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 747995 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 782421 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 866386 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 119740 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 109290 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 62347 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 89645 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P108704 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2394620 AK020395.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00334633 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P108704 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04471498 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00334690 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04471498 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P108704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01591105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104694 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01800500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01555489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01400708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01635081 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01500748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104627 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104701 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104636 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104544 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104649 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104634 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104565 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02265705 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01892512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104590 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104656 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01674173 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01319809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104651 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104711 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01635083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01335113 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01430478 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02212365 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01525840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104386 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104384 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104541 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01649210 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01591109 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01591107 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01466025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104553 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02070030 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104659 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01377333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01215730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104669 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01549913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01466028 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01555485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01591108 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01230381 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104641 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01925404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104728 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01336143 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104391 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01230382 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01466030 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104341 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01990642 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01635084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01466046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104608 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104363 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104713 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104622 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01427733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01925406 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104729 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104308 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104582 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01466042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01466044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104607 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104698 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01427735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104587 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104716 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01674167 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104573 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104660 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104593 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104559 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01511826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01247872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104705 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104592 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01215732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01377329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01555479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01800501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02066048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104606 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01466045 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104578 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104662 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104690 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01427738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01911765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104625 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104696 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01908766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104568 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104603 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104629 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01500742 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21104599 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453938_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453938_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453938_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453938_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453938_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453938_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453938_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 841082 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline