Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01336952_m1
          See other GBGT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gbgt1
          Gene Name:
          globoside alpha-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1
          Gene Aliases:
          Fgs, Fs
          Chromosome Location:
          Chr.2: 28479229 - 28506030 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01336952_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gbgt1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139197.2 NP_631936.2 6 - 7 635 58
          GenBank mRNA AB084789.1 - 5 - 6 384 58
          AF292399.1 - 5 - 6 364 58
          BC106831.2 - 5 - 6 364 40044790 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200000484.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gbgt1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          lipid glycosylation
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups
          transferase activity, transferring hexosyl groups
          metal ion binding
          globoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006774 AF292399.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 760964 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 911996 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 821466 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 330153 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 532032 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 4092 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160164 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006774 AF292399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P394281 NM_139197.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P394281 AB084789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P394281 AF292399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P394281 BC106831.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091397 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091394 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091396 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091388 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091395 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160164 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394281 NM_139197.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394281 AB084789.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394281 AF292399.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394281 BC106831.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112761 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160164 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01325499 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01677565 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01274259 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01325497 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01677568 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01677569 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01677558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01677570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01292232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01621673 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02215380 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091394 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091421 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091415 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02215377 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02215367 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01960955 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091411 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091401 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091413 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091406 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01621672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091396 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091412 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091395 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01960954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01677567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091405 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091397 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091425 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02215369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091418 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01621671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091390 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091414 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091420 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091419 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470558 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470561 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470559 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470557 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470560 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470556 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426148_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10470555 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426148_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426148_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227671_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227671_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200003395.mm.1 NM_139197.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200003395.mm.1 NM_139197.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200003395.mm.1 TC0200000484.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1426148_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426148_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426148_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426148_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426148_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426148_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 304278 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1050086 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001050086 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2623799 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2623799 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl21128.7.1_55-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1050086 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl21128.7.1_55-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1050086 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2623799 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2623799 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline