Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01345308_m1
          See other EXOSC3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Exosc3
          Gene Name:
          exosome component 3
          Gene Aliases:
          2310005D06Rik, AI593501, Rrp40
          Chromosome Location:
          Chr.4: 45316629 - 45320603 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01345308_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Exosc3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025513.3 NP_079789.1 3 - 4 638 68
          GenBank mRNA AK006281.1 - 3 - 4 534 68
          BC023669.1 - 3 - 4 633 5012335 68
          BC054085.1 - 3 - 4 643 3371550 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400002576.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Exosc3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA processing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exonucleolytic trimming to generate mature 3'-end of 5.8S rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA)
          rRNA processing
          nuclear-transcribed mRNA catabolic process, exonucleolytic, 3'-5'
          U4 snRNA 3'-end processing
          exonucleolytic nuclear-transcribed mRNA catabolic process involved in deadenylation-dependent decay
          DNA deamination
          isotype switching
          positive regulation of isotype switching
          CUT catabolic process
          nuclear polyadenylation-dependent rRNA catabolic process
          nuclear polyadenylation-dependent tRNA catabolic process
          nuclear retention of pre-mRNA with aberrant 3'-ends at the site of transcription
          polyadenylation-dependent snoRNA 3'-end processing
          3'-5'-exoribonuclease activity
          molecular_function
          RNA binding
          nuclease activity
          exonuclease activity
          5'-3' exoribonuclease activity
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882281 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882286 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882285 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882284 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882282 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1985670 AK006281.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1985670 AK009165.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1985670 BC054085.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1985670 NM_025513.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 569751 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 392569 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 93362 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P141941 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159604 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1985670 AK006281.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1985670 AK009165.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1985670 BC054085.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1985670 NM_025513.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P162593 AK006281.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P162593 BC023669.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P162593 BC054085.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P162593 NM_025513.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882280 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882274 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22882302 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159604 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P141941 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162593 AK006281.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162593 BC023669.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162593 BC054085.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162593 NM_025513.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P488409 AK016397.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130861 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136725 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112213 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P141941 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159604 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03297899 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03297918 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03297914 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03297904 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03297917 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03297901 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882284 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882286 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882285 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882281 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22882282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22882209 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03533231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882262 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882257 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03853025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882307 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03297921 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882266 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03297899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882286 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882271 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882312 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03525196 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03533235 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882278 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882280 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03525195 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882288 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03297906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882302 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03296988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882287 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03939257 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03297905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882291 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882297 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03939267 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03812617 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882294 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882276 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882301 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03939263 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03297908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882290 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22882292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504563 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512707 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512705 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512708 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512706 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431502_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10512704 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10504562 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431502_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431502_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66362_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66362_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021001.mm.1 TC0400002576.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021001.mm.1 NM_025513.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021001.mm.1 NM_025513.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021000.mm.1 TC0400002576.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021000.mm.1 NM_025513.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021000.mm.1 NM_025513.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021002.mm.1 TC0400002576.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021002.mm.1 NM_025513.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021002.mm.1 NM_025513.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1431502_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431502_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431502_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431502_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 416006 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102060671 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1740064 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1740064 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102060671 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106220528 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001740064 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1246799 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246799 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1247421 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1252462 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24373.4.1_116-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102060671 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1740064 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106220528 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl24373.4.1_116-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102060671 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1740064 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106220528 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1246799 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1246799 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2549807 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1247421 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl24373.4.1_116-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0