Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01354176_m1
          See other CYLC2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cylc2
          Gene Name:
          cylicin, basic protein of sperm head cytoskeleton 2
          Gene Aliases:
          4930488P18Rik
          Chromosome Location:
          Chr.4: 51216667 - 51229963 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01354176_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cylc2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001162865.1 NP_001156337.1 3 - 4 210 79
          GenBank mRNA AK015651.1 - 3 - 4 211 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400000559.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          structural protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P206723 AK015651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P206723 NM_001162865.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P206723 AK015651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P206723 NM_001162865.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 513624 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 448131 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 313067 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 642086 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 935428 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 897888 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 444071 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 124525 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P126988 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116379 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P206723 AK015651.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P206723 NM_001162865.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P206723 AK015651.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P206723 NM_001162865.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P126988 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P116379 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P206723 AK015651.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P206723 NM_001162865.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P206723 AK015651.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P206723 NM_001162865.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111318 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P126988 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P116379 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912635 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912661 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03625790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912656 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03780834 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912673 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912696 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912676 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912629 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912647 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912678 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912655 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03733856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912619 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912625 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912654 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912651 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912653 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912633 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03245020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912684 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03625787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912618 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912681 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912691 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912666 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912644 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912639 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912677 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912649 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912631 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912622 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912628 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912641 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912679 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912660 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22912624 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504950 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504954 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504949 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504952 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504951 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504953 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432334_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10504948 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432334_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432334_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004101.mm.1 NM_001162865.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004101.mm.1 NM_001162865.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004101.mm.1 TC0400000559.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004100.mm.1 NM_001162865.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004100.mm.1 NM_001162865.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004100.mm.1 TC0400000559.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004104.mm.1 NM_001162865.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004104.mm.1 NM_001162865.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004104.mm.1 TC0400000559.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1432334_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432334_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432334_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432334_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 702326 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline