Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01545657_m1
          See other 1700020I14RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700020I14Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700020I14 gene
          Gene Aliases:
          1190006L01Rik, 4933437I03Rik, AI451541, AI585852, AW538376, AW558897, Cyrano
          Chromosome Location:
          Chr.2: 119594296 - 119600746 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01545657_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700020I14Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027832.1 2 - 3 225 131
          GenBank mRNA AK009929.1 - 2 - 3 200 131
          AK017100.1 - 2 - 3 226 131
          BC026913.1 - 2 - 3 190 131

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001775.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078213 AK029148.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078213 AK030275.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078213 AK147270.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 196243 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 888258 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 818053 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 631944 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 97737 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078213 AK029148.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078213 AK030275.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078213 AK147270.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427017 BC026913.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427017 AK029148.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427017 AK030275.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427017 AK147270.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427017 AK006166.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P185332 AK147270.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P185332 AK004510.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500741 AK170765.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500741 BC026913.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500741 AK029148.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500741 AK030275.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500741 AK147270.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21570477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21570474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02086314 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21570480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21570473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02017604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21570481 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430989_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428411_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430989_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437774_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428411_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430989_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437774_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013323.mm.1 NR_015473.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013323.mm.1 NR_015473.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013323.mm.1 NR_027832.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013323.mm.1 NR_027832.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013323.mm.1 TC0200001775.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013320.mm.1 NR_015473.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013320.mm.1 NR_015473.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013320.mm.1 NR_027832.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013320.mm.1 NR_027832.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013320.mm.1 TC0200001775.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013321.mm.1 NR_015473.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013321.mm.1 NR_015473.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013321.mm.1 NR_027832.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013321.mm.1 NR_027832.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013321.mm.1 TC0200001775.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430989_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430989_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437774_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437774_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430989_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430989_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430989_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430989_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437774_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428411_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437774_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428411_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105860577 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103120066 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1236557 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103120066 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103120066 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2557918 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline