Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01612215_m1
          See other NME1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nme1
          Gene Name:
          NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1
          Gene Aliases:
          AL024257, NDPK-A, NM23-M1, NM23A
          Chromosome Location:
          Chr.11: 93958925 - 93968521 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01612215_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nme1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008704.2 NP_032730.1 3 - 4 538 74
          GenBank mRNA AF033377.1 - 3 - 4 273 74
          AK034899.1 - 277 74
          AK136353.1 - 3 - 4 353 74
          BC005629.1 - 3 - 4 277 3964056 74
          M35970.1 - 3 - 4 275 74
          M65037.1 - 2 - 3 233 74
          U85511.1 - 3 - 4 325 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100004296.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nme1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of myeloid leukocyte differentiation
          purine nucleotide metabolic process
          nucleoside diphosphate phosphorylation
          GTP biosynthetic process
          pyrimidine nucleotide metabolic process
          UTP biosynthetic process
          CTP biosynthetic process
          DNA metabolic process
          endocytosis
          nervous system development
          lactation
          nucleotide metabolic process
          nucleoside triphosphate biosynthetic process
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of neuron projection development
          phosphorylation
          cell differentiation
          mammary gland development
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of DNA binding
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          nucleic acid phosphodiester bond hydrolysis
          nucleotide binding
          magnesium ion binding
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          single-stranded DNA binding
          deoxyribonuclease activity
          nucleoside diphosphate kinase activity
          ATP binding
          GTP binding
          kinase activity
          transferase activity
          intermediate filament binding
          enzyme binding
          protein kinase binding
          identical protein binding
          gamma-tubulin binding
          ribosomal small subunit binding
          poly(A) RNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1964174 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100120 U85511.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100120 AK034899.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100120 AK136353.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100120 BC005629.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100120 M35970.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 490459 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 198081 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 476840 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 197912 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 58842 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 834227 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 93375 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 116285 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122502 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1964174 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100120 U85511.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100120 AK034899.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100120 AK136353.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100120 BC005629.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100120 M35970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P253904 U85511.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030056 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030073 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030063 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030067 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030065 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28030060 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07446463 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07446451 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122502 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P253904 U85511.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100628 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122502 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09428647 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09428653 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09428652 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09428638 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09428634 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09428644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28030076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28029982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030067 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09290841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030059 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09603524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09192708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09345478 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09183714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09428652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09633020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09428644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09363662 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09319288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09428648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09667845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030053 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28030049 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389869 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389871 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389867 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389870 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389868 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389874 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389872 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389873 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10389865 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435277_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424110_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435277_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424110_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18102_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18102_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032378.mm.1 NM_008704.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032378.mm.1 NM_008704.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032378.mm.1 TC1100004296.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032375.mm.1 NM_008704.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032375.mm.1 NM_008704.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032375.mm.1 TC1100004296.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032377.mm.1 NM_008704.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032377.mm.1 NM_008704.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032377.mm.1 TC1100004296.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040886.mm.1 NM_008704.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040886.mm.1 NM_008704.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040886.mm.1 TC1100004296.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032380.mm.1 NM_008704.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032380.mm.1 NM_008704.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032380.mm.1 TC1100004296.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032381.mm.1 NM_008704.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032381.mm.1 NM_008704.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032381.mm.1 TC1100004296.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032376.mm.1 NM_008704.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032376.mm.1 NM_008704.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032376.mm.1 TC1100004296.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032383.mm.1 NM_008704.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032383.mm.1 NM_008704.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100032383.mm.1 TC1100004296.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1424110_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435277_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435277_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424110_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161161_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92794_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92794_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161161_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424110_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424110_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435277_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435277_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 459404 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 472968 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 770014 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000770014 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1221067 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1221067 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl018102.1_15-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 770014 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl018102.1_15-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 770014 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1221067 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1221067 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl018102.1_15-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline