Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01615039_sH
          See other OLFR813 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr813
          Gene Name:
          olfactory receptor 813
          Gene Aliases:
          MOR108-3
          Chromosome Location:
          Chr.10: 129856520 - 129857452 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01615039_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr813
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207147.1 NP_997030.1 1 558 164
          GenBank mRNA BC127959.1 - 1 562 40134789 164

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr813

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2153690 NM_207147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2153690 BC127959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2098285 NM_207147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2098285 BC127959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163827 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2153690 NM_207147.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2153690 BC127959.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2098285 NM_207147.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2098285 BC127959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547504 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547525 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547506 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547529 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547530 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P163827 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137482 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P163827 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08446086 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08877903 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08877909 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08446085 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08255349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08688221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08816132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547506 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08255349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547528 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367525 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10367524 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012056.mm.1 NM_207147.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012056.mm.1 NM_207147.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012056.mm.1 TC1000001656.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2470403 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2470403 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002470403 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2753726 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2753726 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258252.1_67-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2470403 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258252.1_67-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2470403 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2753726 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2753726 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline