Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01703579_s1
          See other OLFR1355 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1355
          Gene Name:
          olfactory receptor 1355
          Gene Aliases:
          GA_x5J8B7W4DUT-12263-11330, MOR139-6
          Chromosome Location:
          Chr.10: 78875549 - 78880106 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01703579_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1355
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207571.2 NP_997454.1 2 951 149
          GenBank mRNA AF042360.1 - 1 390 149

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1355

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 417900 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 484705 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 73898 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P117020 AF042360.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P117020 NM_207571.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275805 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P117020 AF042360.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P117020 NM_207571.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08930228 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08930238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275797 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08390831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08331731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08596431 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364416 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364414 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10364413 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10364415 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5860215 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005860215 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1215688 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1215688 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0404334.1_35-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5860215 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0404334.1_35-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5860215 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1215688 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1215688 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0