Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01964237_s1
          See other SMR3A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Smr3a
          Gene Name:
          submaxillary gland androgen regulated protein 3A
          Gene Aliases:
          AA589601, MSG1, MSG3, Smr1, Smr3
          Chromosome Location:
          Chr.5: 87969504 - 88008534 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01964237_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Smr3a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011422.3 NP_035552.1 3 374 103
          GenBank mRNA BC031806.1 - 3 340 4192747 103
          BC031921.1 - 3 318 4912072 103
          BC034553.1 - 3 344 4166033 103
          BC035428.1 - 3 346 103
          BC055857.1 - 3 368 4921509 103
          BC141243.1 - 3 336 9055855 103
          BC145569.1 - 3 336 9054134 103
          BF454619.1 - 3 342 103
          X71629.1 - 3 351 103

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Smr3a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174646 BC035428.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174646 BC055857.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174646 X71629.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174646 X71631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174646 NM_011422.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024066 BC035428.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024066 BC055857.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024066 BC141243.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024066 BC145569.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024066 X71629.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 509249 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 521266 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 878155 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 246237 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 16236 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P115096 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174646 BC035428.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174646 BC055857.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174646 X71629.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174646 X71631.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174646 NM_011422.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024066 BC035428.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024066 BC055857.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024066 BC141243.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024066 BC145569.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024066 X71629.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870752 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23870741 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P115096 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404921 BC035428.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404921 BC055857.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404921 BC141243.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404921 BC145569.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404921 X71629.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120508 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P115096 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04523523 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04523525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23870725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04523526 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870728 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870786 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04259749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870740 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870742 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04259757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04637618 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04259764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870780 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04259753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04637623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04814524 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870801 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04637605 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04523525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04637607 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04637617 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23870794 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10522913 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10522918 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10522917 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10522915 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10522916 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10522914 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10522912 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420492_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10522911 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420492_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420492_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20599_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20599_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420492_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420492_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102739_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102739_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420492_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420492_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420492_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420492_PM_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5290537 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005290537 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0020599.1_138-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5290537 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0020599.1_138-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5290537 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3125207 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3125207 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2685073 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline