Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02019887_s1
          See other GM4208 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm4208
          Gene Name:
          predicted gene 4208
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 62820455 - 62838167 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02019887_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm4208
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA BC048538.1 - 2 730 64

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2173531 BC048538.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 350751 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 580947 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 36459 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 878722 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 193789 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 154774 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2173531 BC048538.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00084219 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00648392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283832 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00648388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283822 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283834 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283849 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283837 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00280699 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283786 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283833 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00648379 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00773633 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283847 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00280696 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00281279 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00539446 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283854 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00131127 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20283826 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 386447 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0