Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02342268_g1
          See other GM11733 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm11733
          Gene Name:
          predicted gene 11733
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000003802
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02342268_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm11733
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK047653.1 - 279 122

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P130213 AK047653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P130239 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P130213 AK047653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28165454 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07508199 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P130239 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130213 AK047653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P130239 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 617194 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102120546 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246878 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102120546 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102120546 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2943027 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2943027 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline