Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02343649_m1
          See other CRYBB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Crybb2
          Gene Name:
          crystallin, beta B2
          Gene Aliases:
          Cryb-2
          Chromosome Location:
          Chr.5: 113058258 - 113070111 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02343649_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Crybb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK020891.1 - 5 - 6 505 129
          BC085185.1 - 6 - 7 647 30679384 129
          M60559.1 - 4 - 5 472 129

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003025.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2082376 NM_007773.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2082376 AK020891.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2082376 BC085185.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2082376 M60559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2153404 NM_007773.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2153404 AK020891.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2153404 BC085185.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2153404 M60559.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 46378 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 366474 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 188261 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 820706 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 760263 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 767255 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 661941 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 73739 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P145453 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132101 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2153404 NM_007773.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2153404 AK020891.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2153404 BC085185.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2153404 M60559.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2082376 NM_007773.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2082376 AK020891.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2082376 BC085185.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2082376 M60559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139280 NM_007773.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139280 AK020891.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139280 BC085185.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139280 M60559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995979 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995991 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995992 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23995959 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P132101 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P145453 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139280 NM_007773.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139280 AK020891.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139280 BC085185.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139280 M60559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107864 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114346 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P132101 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P145453 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04842207 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04677504 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04842209 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04456228 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04842208 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04456227 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04842203 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04456231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23996008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23995844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04154868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995847 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04236464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04707653 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04154866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04707647 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995931 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04922049 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995852 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04677504 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04611953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04842203 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04877693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04154856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04842207 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04965445 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04707648 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04921116 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995927 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04877694 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04154872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04700545 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23996000 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04101467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04858093 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04456231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995889 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04877701 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04922051 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04296378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04700540 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04395398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04236461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995995 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04419874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04700542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04707646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995890 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04296367 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04101468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04965447 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04456227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04296370 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04707651 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995842 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04877696 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23995916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04456228 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04842209 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532654 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532653 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532659 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532655 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532657 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532656 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532658 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420536_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10532652 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420536_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420536_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12961_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12961_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500026895.mm.1 TC0500003025.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500026895.mm.1 NM_007773.4 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1420536_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420536_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100688_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162019_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100688_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162019_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420536_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420536_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420536_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420536_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 697131 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6200603 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6200603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006200603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2670240 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2670240 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl26203.6.1_90-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6200603 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl26203.6.1_90-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6200603 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2670240 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2670240 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline