Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02344017_s1
          See other TUSC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tusc1
          Gene Name:
          tumor suppressor candidate 1
          Gene Aliases:
          2200001D17Rik, TSG-9
          Chromosome Location:
          Chr.4: 93334148 - 93335511 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02344017_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tusc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026954.1 NP_081230.1 1 1301 149
          GenBank mRNA AK008612.1 - 1 1012 149
          AY546089.1 - 1 1301 149

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tusc1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111976 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111977 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111971 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111974 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111979 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111969 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111970 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111973 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111978 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111975 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111972 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415809 NM_026954.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415809 AK008612.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415809 AY546089.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415809 NM_026954.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415809 AK008612.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415809 AY546089.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 594126 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128015 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415809 NM_026954.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415809 AK008612.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415809 AY546089.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415809 NM_026954.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415809 AK008612.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415809 AY546089.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111992 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23112003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111990 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23112000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23112010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111986 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23112008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23112006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23112005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23112007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23111961 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128015 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415809 NM_026954.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415809 AK008612.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415809 AY546089.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415809 NM_026954.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415809 AK008612.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415809 AY546089.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108544 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128015 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03898461 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03898456 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03898458 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03898466 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111978 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111971 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111969 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111976 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111975 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111973 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111970 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111977 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111972 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111974 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23111979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23112038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23111940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03898461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112007 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03898464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112023 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112014 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03610491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112016 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112021 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112000 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111944 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23112008 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03205457 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23111941 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514394 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514395 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514393 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453386_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10514392 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453386_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453386_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69136_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69136_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024515.mm.1 TC0400003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024515.mm.1 NM_026954.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024515.mm.1 NM_026954.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024513.mm.1 TC0400003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024513.mm.1 NM_026954.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024513.mm.1 NM_026954.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024514.mm.1 TC0400003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024514.mm.1 NM_026954.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024514.mm.1 NM_026954.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1453386_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453386_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168077_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168077_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453386_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453386_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 100520671 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 100520671 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1217068 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24109.2_501-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 100520671 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 100520671 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3122885 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1217068 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3122885 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline