Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02344081_g1
          See other ZFP619 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp619
          Gene Name:
          zinc finger protein 619
          Gene Aliases:
          3000002G13Rik
          Chromosome Location:
          Chr.7: 39517766 - 39540415 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02344081_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp619
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004139.2 NP_001004139.2 2 - 3 226 151
          GenBank mRNA BC080693.1 - 2 - 3 236 30432277 151

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000705.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp619

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068287 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068190 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068193 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068192 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068286 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068289 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068191 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075313 NM_001004139.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075313 AK013861.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075313 BC080693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2002622 NM_001004139.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2002622 BC080693.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 663233 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 324410 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 65730 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 921324 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 416575 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 365426 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 923028 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 946632 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 920169 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 832790 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 808486 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 380206 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 815045 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 319967 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 704787 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 169895 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075313 NM_001004139.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075313 AK013861.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075313 BC080693.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2002622 NM_001004139.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2002622 BC080693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068181 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068195 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068191 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25068183 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03807040 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06171159 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06171159 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068191 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068190 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068287 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068193 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068289 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068192 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25068286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25068209 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068206 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068200 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068201 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068187 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25068191 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552275 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552273 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552272 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552274 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552271 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430088_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552270 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430088_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430088_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70227_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70227_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005802.mm.1 NM_001004139.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005802.mm.1 NM_001004139.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005802.mm.1 TC0700000705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005803.mm.1 NM_001004139.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005803.mm.1 NM_001004139.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005803.mm.1 TC0700000705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005804.mm.1 NM_001004139.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005804.mm.1 NM_001004139.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005804.mm.1 TC0700000705.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430088_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430088_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430088_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430088_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101090717 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101090717 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2617174 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl9601.1.1_34-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101090717 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101090717 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2895753 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2617174 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2895753 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline