Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02344771_s1
          See other SPIN4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spin4
          Gene Name:
          spindlin family, member 4
          Gene Aliases:
          9630042H07Rik
          Chromosome Location:
          Chr.X: 95022507 - 95026682 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02344771_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spin4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_178753.4 NP_848868.1 1 4084 156
          GenBank mRNA AK036158.1 - 1 4093 156

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Spin4

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          gamete generation
          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32540168 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32540166 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32540167 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 BC027796.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 AK147852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 AK047896.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 NM_178753.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 AK033181.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 BC027796.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 AK147852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 AK047896.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 NM_178753.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P362661 AK033181.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 838913 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 212166 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P112462 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 BC027796.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 AK147852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 AK047896.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 NM_178753.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 AK033181.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 BC027796.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 AK147852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 AK047896.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 NM_178753.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P362661 AK033181.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540159 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540152 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32540168 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P112462 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09364623 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P159034 BC027796.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P159034 AK147852.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P159034 AK047896.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P159034 NM_178753.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P159034 AK033181.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 BC027796.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 AK147852.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 AK047896.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 NM_178753.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 AK033181.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 BC027796.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 AK147852.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 AK047896.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 NM_178753.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P362661 AK033181.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130926 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P112462 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15127287 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15127289 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14912257 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32540168 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32540167 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32540166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32540135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540159 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540133 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14736524 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540137 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540173 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540150 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540180 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540144 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540152 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14912257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14912264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14770098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540148 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540132 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540139 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32540155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14912259 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14599941 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10605795 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10605793 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10605794 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10605796 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427985_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10605792 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427985_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427985_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 270624_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 270624_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016622.mm.1 NM_178753.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016622.mm.1 NM_178753.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016622.mm.1 TC0X00002659.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016620.mm.1 NM_178753.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016620.mm.1 NM_178753.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016620.mm.1 TC0X00002659.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016621.mm.1 NM_178753.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016621.mm.1 NM_178753.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016621.mm.1 TC0X00002659.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1427985_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427985_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168898_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168898_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427985_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427985_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427985_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427985_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 773823 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4540075 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4540075 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004540075 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2755717 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2755717 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl54032.1.39_26-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4540075 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl54032.1.39_26-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4540075 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2755717 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2755717 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline