Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02526917_s1
          See other NAP1L5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nap1l5
          Gene Name:
          nucleosome assembly protein 1-like 5
          Gene Aliases:
          1110020M21Rik
          Chromosome Location:
          Chr.6: 58905233 - 58907126 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02526917_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nap1l5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021432.2 NP_067407.1 1 1782 125
          GenBank mRNA AB041556.1 - 1 1722 125
          AK003875.1 - 1 1487 125
          BC046332.1 - 1 1732 6491916 125

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nap1l5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleosome assembly
          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24483717 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24483715 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24483719 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24483716 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012552 BC046332.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012552 NM_021432.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012552 AB041556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012552 AK003875.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 BC046332.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 NM_021432.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 AB041556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 AK003875.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 Z49916.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 BC046332.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 NM_021432.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 AB041556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 AK003875.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295410 Z49916.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P130598 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012552 BC046332.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012552 NM_021432.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012552 AB041556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012552 AK003875.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 BC046332.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 NM_021432.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 AB041556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 AK003875.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 Z49916.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 BC046332.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 NM_021432.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 AB041556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 AK003875.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295410 Z49916.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483707 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24483730 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 BC046332.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 NM_021432.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 AB041556.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 AK003875.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 Z49916.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 BC046332.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 NM_021432.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 AB041556.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 AK003875.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295410 Z49916.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127753 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05129542 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05129548 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05129550 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05129554 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05129545 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24483719 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24483717 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24483715 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24483716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24483730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05129548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483705 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05195724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05318747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05129546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05224687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483744 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05668009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05129554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483727 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483752 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05129556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483740 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05581908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05129550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05318742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24483751 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545044 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545042 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545043 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417411_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10545041 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417411_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417411_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 58243_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 58243_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018423.mm.1 TC0600002380.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018423.mm.1 NM_021432.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018423.mm.1 NM_021432.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018424.mm.1 TC0600002380.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018424.mm.1 NM_021432.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018424.mm.1 NM_021432.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1417411_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417411_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417411_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417411_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417411_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417411_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 355349 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 360576 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000360576 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2608073 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2608073 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl28956.1_12-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 360576 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl28956.1_12-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 360576 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2608073 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2608073 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl28956.1_12-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline