Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02527026_s1
          See other RNF113A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rnf113a2
          Gene Name:
          ring finger protein 113A2
          Gene Aliases:
          2310020H19Rik, AI426758, Rnf113a
          Chromosome Location:
          Chr.12: 84417200 - 84418578 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02527026_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rnf113a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025525.2 NP_079801.2 1 1218 178
          GenBank mRNA AK009420.1 - 1 1237 178
          AK016795.1 - 1 1179 178
          BC058194.1 - 1 1124 178

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rnf113a2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598155 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598152 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598156 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598157 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598154 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 BC116426.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 NM_025525.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 AK009420.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 AK016795.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 BC058194.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 BC116426.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 NM_025525.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 AK009420.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 AK016795.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P145772 BC058194.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163925 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 BC116426.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 NM_025525.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 AK009420.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 AK016795.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 BC058194.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 BC116426.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 NM_025525.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 AK009420.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 AK016795.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P145772 BC058194.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 BC116426.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 NM_025525.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 AK009420.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 AK016795.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 BC058194.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 BC116426.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 NM_025525.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 AK009420.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 AK016795.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P145772 BC058194.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598152 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598122 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598116 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598128 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598126 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28598149 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 BC116426.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 NM_025525.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 AK009420.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 AK016795.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 BC058194.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 BC116426.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 NM_025525.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 AK009420.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 AK016795.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P145772 BC058194.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339997 AK164366.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135195 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10204252 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10248169 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10348159 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10348157 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598155 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598157 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598156 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598152 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28598154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28598156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598144 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10182382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598128 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598152 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598125 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598150 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598142 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598161 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598126 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10052146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09791176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598134 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09761801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598129 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598124 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10282358 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598116 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598123 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28598141 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397245 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397247 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397248 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397246 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428415_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10397244 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428415_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428415_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66381_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66381_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005876.mm.1 NM_025525.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005876.mm.1 NM_025525.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005876.mm.1 TC1200000811.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005878.mm.1 NM_025525.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005878.mm.1 NM_025525.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005878.mm.1 TC1200000811.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005877.mm.1 NM_025525.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005877.mm.1 NM_025525.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005877.mm.1 TC1200000811.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428415_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428415_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428415_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428415_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 481353 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1990398 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1990398 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001990398 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1250750 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1250750 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl42978.1_15-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1990398 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl42978.1_15-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1990398 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1250750 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1250750 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl42978.1_15-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline