Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02527897_s1
          See other ZBTB3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zbtb3
          Gene Name:
          zinc finger and BTB domain containing 3
          Gene Aliases:
          4930563M09Rik
          Chromosome Location:
          Chr.19: 8802223 - 8804854 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02527897_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zbtb3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001098237.1 NP_001091707.1 2 1857 78
          NM_133759.3 NP_598520.1 2 1737 78
          GenBank mRNA AK049258.1 - 2 1723 78
          AK142256.1 - 2 1738 78
          BC012410.1 - 2 1832 78
          BC119186.1 - 1 1716 8733935 78
          BC119188.1 - 1 1716 8733937 78

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zbtb3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          nucleic acid binding
          DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 BC119186.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 BC119188.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 AK049258.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 AK142256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 BC012410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 BC119186.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 BC119188.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 AK049258.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 AK142256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169880 BC012410.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 347821 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 79181 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P126417 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 BC119186.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 BC119188.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 AK049258.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 AK142256.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 BC012410.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 BC119186.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 BC119188.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 AK049258.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 AK142256.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169880 BC012410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 BC119186.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 BC119188.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 AK049258.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 AK142256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 BC012410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 BC119186.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 BC119188.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 AK049258.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 AK142256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169880 BC012410.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 BC119186.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 BC119188.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 AK049258.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 AK142256.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 BC012410.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 BC119186.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 BC119188.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 AK049258.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 AK142256.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169880 BC012410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130176 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14458953 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14458951 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461219 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461218 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1440180_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427106_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461217 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427106_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440180_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427106_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440180_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75291_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75291_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002102.mm.1 NM_001098237.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002102.mm.1 NM_001098237.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002102.mm.1 NM_133759.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002102.mm.1 NM_133759.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002102.mm.1 TC1900000158.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1427106_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427106_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440180_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440180_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 131919_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 131919_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427106_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427106_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427106_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427106_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440180_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440180_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3870176 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003870176 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2511167 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2511167 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl53405.2_540-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3870176 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl53405.2_540-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3870176 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2924299 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2924299 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl53405.2_540-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0