Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02581286_m1
          See other ZFP563 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp563
          Gene Name:
          zinc finger protein 563
          Gene Aliases:
          D10628, D130054H01, NTfin7, Zfp413
          Chromosome Location:
          Chr.17: 33089367 - 33110705 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02581286_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp563
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024950.2 NP_001020121.2 3 - 4 297 96
          GenBank mRNA BB662414.1 - 3 - 4 312 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700000573.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp563

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2060502 AK051520.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2060502 NM_001024950.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 826528 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 326507 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 13461 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 295139 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 544963 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 812619 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 354981 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 280913 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 78046 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 908209 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 721774 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 790881 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 609797 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 104770 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 106273 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P174630 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2060502 AK051520.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2060502 NM_001024950.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148365 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148360 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148336 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08762575 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P492850 D10628.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P492850 NM_001024950.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148417 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13509454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13105258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13469967 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13397097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148331 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13252134 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13100465 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13066025 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148304 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148330 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13509453 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148308 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13491386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148287 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148273 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148338 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13542408 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13520091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148281 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148300 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13066021 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148278 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13491382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13520097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148326 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13440203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148275 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148301 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13133695 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148263 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10443929 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10443927 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10443930 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10443931 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10443932 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1442648_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10443926 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442648_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442648_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 240068_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 240068_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005221.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005221.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005221.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005223.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005223.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005223.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005224.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005224.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005224.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005219.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005219.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005219.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005228.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005228.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005228.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005226.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005226.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005226.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005220.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005220.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005220.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005227.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005227.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005227.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005222.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005222.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005222.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005225.mm.1 NM_001024950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005225.mm.1 NM_001024950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700005225.mm.1 TC1700000573.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1442648_at - -
          Mouse Expression Set 430 1442648_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442648_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442648_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 418135 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2642938 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2642938 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2456301 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline