Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02600882_m1
          See other GM1698 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm1698
          Gene Name:
          predicted gene 1698
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 27585042 - 27620453 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02600882_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm1698
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK133405.1 - 5 - 6 2042 75

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2138856 AK133405.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2138856 AK133405.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738979 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06703793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739025 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06763313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739027 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06938216 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07072759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06761002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07201986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25738974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25739050 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571202 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571201 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571199 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571200 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10571198 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2916173 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2916173 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline