Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02601856_g1
          See other UBA52 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Uba52
          Gene Name:
          ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion product 1
          Gene Aliases:
          D8Ertd21e, Gm1863, Rps27a, Ubb, Ubc
          Chromosome Location:
          Chr.8: 70508266 - 70510367 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02601856_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Uba52
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019883.3 NP_063936.1 3 - 4 232 89
          GenBank mRNA AF118402.1 - 2 - 3 212 89
          AK018726.1 - 3 - 4 231 89
          BC014772.1 - 2 - 3 217 3500484 89
          BC054413.1 - 2 - 3 215 2811993 89
          BC080838.1 - 2 - 3 225 6477007 89
          BC086924.1 - 3 - 4 232 6753172 89
          BC087922.1 - 3 - 4 232 6584082 89
          CK620747.1 - 544 89
          EF437347.1 - 2 - 3 140 89

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Uba52

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952345 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952346 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952349 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069917 BC014772.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069917 BC054413.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069917 BC086924.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 191390 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P168938 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006340 BC087922.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006340 NM_019883.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006340 AF118402.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006340 AK018726.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006340 BC014772.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069917 BC014772.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069917 BC054413.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069917 BC086924.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P475889 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P334571 BC087922.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P334571 NM_019883.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P334571 AF118402.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P334571 AK018726.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P334571 BC014772.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P334570 AF118402.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952342 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P168938 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P334571 BC087922.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P334571 NM_019883.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P334571 AF118402.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P334571 AK018726.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P334571 BC014772.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P475889 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P334570 AF118402.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122540 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138396 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P168938 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06895836 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06895852 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06895841 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06895850 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06895845 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06895834 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06895846 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952349 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952346 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06811591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06963060 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06895845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07013876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07061414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07200020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07200022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952378 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07013883 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591209 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579305 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579304 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579306 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10511343 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10594905 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579303 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10454806 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10511344 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10594906 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603010 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452701_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10511342 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10579302 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10594904 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10591208 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10454805 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10603009 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416624_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434623_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416624_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452701_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452701_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456365_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434623_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456365_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800024779.mm.1 NM_019883.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800024779.mm.1 TC0800003244.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018178.mm.1 NM_019883.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018178.mm.1 TC0800003244.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018180.mm.1 NM_019883.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018180.mm.1 TC0800003244.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018175.mm.1 NM_019883.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018175.mm.1 TC0800003244.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018173.mm.1 NM_019883.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018173.mm.1 TC0800003244.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416624_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434623_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434623_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452701_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416624_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452701_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171156_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171156_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452701_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416624_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452701_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434623_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434623_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416624_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 900758 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6180288 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006180288 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1227046 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1227046 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl022186.3_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6180288 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl022186.3_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6180288 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2515022 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl022186.3_30-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline