Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02603477_gH
          See other VMN1R64 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r64
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 64
          Gene Aliases:
          V1rd11
          Chromosome Location:
          Chr.7: 5883580 - 5884542 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02603477_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r64
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207544.1 NP_997427.1 1 687 81

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r64

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P140812 NM_207544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P108981 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P140812 NM_207544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24953501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24953521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24953524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24953513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24953500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24953515 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06116016 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P108981 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140812 NM_207544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P108981 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06413743 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06035334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24953515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24953527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24953530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24953513 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06413743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24953513 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24953530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24953501 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24953521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24953515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24953524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24953500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24953510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24953527 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559755 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559744 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10559754 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020040.mm.1 TC0700002199.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020040.mm.1 NM_207544.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020040.mm.1 NM_207544.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 573794 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2640458 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2640458 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002640458 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1220428 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1220428 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0404285.1_259-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2640458 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0404285.1_259-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2640458 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1220428 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1220428 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline