Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02745112_m1
          See other GM5460 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm5460
          Gene Name:
          predicted gene 5460
          Gene Aliases:
          EG432838
          Chromosome Location:
          Chr.14: 34016292 - 34047114 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02745112_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm5460
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034880.2 NP_001030052.1 4 - 5 704 71
          GenBank mRNA AK142650.1 - 4 - 5 705 71
          BC150959.1 - 4 - 5 668 9087870 71
          BC151174.1 - 4 - 5 668 9088063 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400000366.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cell adhesion molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2157575 NM_001034880.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2157575 AK142650.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 549103 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 406031 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 105537 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 894033 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30839 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2157575 NM_001034880.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2157575 AK142650.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02830167 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08079458 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08079458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29527690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527533 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11290497 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527619 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527553 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527606 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11132487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527632 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527578 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527580 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527522 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527558 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527555 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527527 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527556 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527583 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527611 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11155363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527627 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527530 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11245049 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527535 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527592 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527635 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11520821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527541 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11290499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527604 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11132483 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527552 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527538 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527565 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527529 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527622 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11155354 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11132496 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11132511 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527574 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527525 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527605 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11132510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527621 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527590 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11132452 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527623 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527614 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527566 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11132502 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527564 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527634 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527544 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527572 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11290489 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527576 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527543 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527595 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11290488 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527594 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527628 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527547 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29527536 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11155371 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10414042 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10414045 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10414046 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10414044 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10414041 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10414043 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10414040 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003258.mm.1 NM_001034880.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003258.mm.1 NM_001034880.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003258.mm.1 TC1400000366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003253.mm.1 NM_001034880.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003253.mm.1 NM_001034880.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003253.mm.1 TC1400000366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003257.mm.1 NM_001034880.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003257.mm.1 NM_001034880.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003257.mm.1 TC1400000366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003259.mm.1 NM_001034880.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003259.mm.1 NM_001034880.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003259.mm.1 TC1400000366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003255.mm.1 NM_001034880.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003255.mm.1 NM_001034880.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003255.mm.1 TC1400000366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003256.mm.1 NM_001034880.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003256.mm.1 NM_001034880.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003256.mm.1 TC1400000366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003254.mm.1 NM_001034880.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003254.mm.1 NM_001034880.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400003254.mm.1 TC1400000366.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161951 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161951 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85702222-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3161951 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3161951 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline