Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02745336_m1
          See other DEFB18 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Defb18
          Gene Name:
          defensin beta 18
          Gene Aliases:
          BD-18, EG654460, mBD-18
          Chromosome Location:
          Chr.1: 18236473 - 18237443 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02745336_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Defb18
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039123.1 NP_001034212.1 1 - 2 68 72
          GenBank mRNA DQ012029.1 - 1 - 2 68 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100002021.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          antimicrobial response protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          defense response
          biological_process
          defense response to bacterium
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006396 NM_001039123.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006396 DQ012029.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 646769 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006396 NM_001039123.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006396 DQ012029.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04026952 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04026952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20062404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062449 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01064767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062455 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062412 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062471 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00188854 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062445 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00207395 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00402380 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062494 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062442 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062447 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062504 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062395 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00412624 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062451 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00337203 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062394 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062396 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062393 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062414 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00412621 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062444 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00412620 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062409 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062424 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062422 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062411 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062478 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062503 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062402 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062405 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00337225 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20062435 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353334 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10353333 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016504.mm.1 NM_001039123.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016504.mm.1 NM_001039123.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016504.mm.1 TC0100002021.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016505.mm.1 NM_001039123.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016505.mm.1 NM_001039123.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016505.mm.1 TC0100002021.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3162156 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3162156 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_84993771-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3162156 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3162156 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline